Learn More
2',5'-Dihidroxiacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081971
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-78-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002343
Clave InChI WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
Nombre IUPAC 1-(2,5-dihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Punto de fusión 204°C to 208°C
Cantidad 5 g
Beilstein 637903
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2',5'-Dihydroxyacetophenone