Learn More
2,5-Dimetoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
30.70€ - 282.00€
CAS 93-02-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Clave InChI AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10715761
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
115390250
25 g Frasco de vidrio
30.70€
25 g
10499210
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
115391000
100 g Frasco de vidrio
81.00€
100 g
11924791
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
115395000
500 g Frasco de vidrio
282.00€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
93-02-7
166.18
benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
2,5-dimetoxibenzaldehído
C9H10O3
AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
66726
COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Especificaciones
2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
96.0
45.0°C to 50.0°C
146.0°C (10.0 mmHg)
Auténtico
C9H10O3
08,245
Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
166.18
166.18
Polvo cristalino, cristales o trozos
93-02-7
100.0
Amarillo a beige
113°C
96% min. (GC)
(CH3O)2C6H3CHO
benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimetoxibenzaldehído
66726
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-211-5