Learn More
2,5-Difenil-p-benzoquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 844-51-9 | C18H12O2 | 260.29 g/mol
34.50€ - 119.00€
CAS | 844-51-9 |
---|---|
Formula molecolare | C18H12O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 260.29 |
Numero MDL | MFCD00001600 |
InChI Key | QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone |
PubChem CID | 70055 |
IUPAC Name | 2,5-Difenilciclohexa-2,5-dien-1,4-diona |
SMILES | O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11458306
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15369.06 |
5 g |
34.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11468306
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15369.14 |
25 g |
119.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2,5-difenil-p-benzoquinona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en tolueno caliente (casi transparencia).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, agente reductor.
844-51-9 | |
260.29 | |
QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N | |
70055 | |
O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H12O2 | |
MFCD00001600 | |
2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone | |
2,5-Difenilciclohexa-2,5-dien-1,4-diona |
Especificaciones
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone | |
215°C to 219°C | |
MFCD00001600 | |
2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone | |
QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-Difenilciclohexa-2,5-dien-1,4-diona | |
70055 | |
96% |
844-51-9 | |
C18H12O2 | |
2051812 | |
Soluble in hot Toluene (almost transparency). | |
O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
260.29 | |
260.3 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-680-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes