Learn More
2,5-Difeniloxazol, calidad para centelleo 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
33.80€ - 1590.00€
CAS | 92-71-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H11NO |
Peso molecular (g/mol) | 221.26 |
Número MDL | MFCD00005306 |
Clave InChI | CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | PPO |
PubChem CID | 7105 |
Nombre IUPAC | 2,5-Difenil-1,3-oxazol |
SMILES | O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10091090
|
Thermo Scientific Acros
117380250 |
25 g | Frasco de plástico |
33.80€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10102770
|
Thermo Scientific Acros
117381000 |
100 g | Frasco de plástico |
89.55€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10112770
|
Thermo Scientific Acros
117385000 |
500 g | Frasco de plástico |
331.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10793324
|
Thermo Scientific Acros
117380025 |
2.5 kg | Tambor de plástico |
1590.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de fluorescencia/luminiscenciaIdentificadores de productos químicos
92-71-7 | |
221.26 | |
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N | |
7105 | |
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C15H11NO | |
MFCD00005306 | |
PPO | |
2,5-Difenil-1,3-oxazol |
Especificaciones
2, 5-Diphenyloxazole | |
99% | |
Polvo cristalino | |
100.0 | |
1.06g/mL | |
99% | |
C15H11NO | |
27, 78 | |
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-Difenil-1,3-oxazol | |
7105 | |
≥98.5% |
70°C to 72°C | |
92-71-7 | |
98.5 | |
< 25 cpm | |
Blanco | |
Auténtico | |
MFCD00005306 | |
PPO | |
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
221.26 | |
221.26 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 202-181-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RP6825000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,5-Diphenyloxazole