Learn More
2,6-dibromo-N-cloro-p-benzoquinonaimina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 76.0°C to 83.0°C |
Color | Amarillo a ocre |
Densidad | 1.8100g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Iodometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- SustanC & Dias y mezC & Dlas autorreaC & Dtivas Tipo C y D
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.