Learn More
Ácido 2,6-dicloro-3-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031025
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25922-41-2
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O2
Peso molecular (g/mol) 259.01
Número MDL MFCD09743917
Clave InChI WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 11680459
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloro-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.01
Porcentaje de pureza 97%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.