Learn More
2,6-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409433
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
2,6-Dichloroaniline is used in the pharmaceutical industry for the synthesis of antibacterial agents of lomefloxacin, Lee uric acid and clonidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dicloroanilina se utiliza en la industria farmacéutica para la síntesis de agentes antibacterianos de lomefloxacina, ácido úrico Lee y clonidina.
Solubilidad
Soluble en agua (1,6 g/l a 20 °C), dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-31-1
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.01
Número MDL MFCD00007675
Clave InChI JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
Nombre IUPAC 2,6-dicloroanilina
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloroaniline
Punto de fusión 37°C to 40°C
Densidad 1.28
Punto de ebullición 97°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3442
Beilstein 775084
Información de solubilidad Soluble in water (1.6g/L at 20°C),dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Dichloroaniline