Learn More
2,6-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10223950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-31-1
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.01
Numero MDL MFCD00007675
InChI Key JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
IUPAC Name 2,6-dicloroanilina
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloroaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 39.0°C
Colore Blanco a marrón
Punti di ebollizione 228.0°C
Punto d'infiammabilità 118°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare Cl2C6H3NH2
Quantità 500 g
Beilstein 12, 626
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/L (20°C); 2.6g/L (40°C)
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.