Learn More
2,6-diclorobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408640
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 83-38-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-38-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00003307
Clave InChI DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
PubChem CID 6737
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorobenzaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71.0°C to 72.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CHO
Cantidad 250 g
Beilstein 07, 237
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.