Learn More
2,6-Diclorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorophenol |
Punto de fusión | 65°C to 68°C |
Punto de ebullición | 218°C to 220°C |
Olor | Phenol-like |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2020 |
Beilstein | 1447806 |
Índice Merck | 14,3073 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163 |
Porcentaje de pureza | 99% |