Learn More
2,6-Dicloropirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081275
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dicloropirazina se utiliza en la preparación de compuestos de pirazina y piridina como inhibidores de la quinasa ATR. También se utiliza en la síntesis de oxacalixarenos que contienen heterociclos nitrogenados.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4774-14-5
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.974
Número MDL MFCD00006125
Clave InChI LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
Nombre IUPAC 2,6-dicloropirazina
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropyrazine
Punto de fusión 52°C to 56°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2439
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 99%