Learn More
2,6-Dicloropirazina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10056193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4774-14-5
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.98
InChI Key LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
IUPAC Name 2,6-dicloropirazina
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloropyrazine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53.0°C to 56.0°C
Colore Blanco a beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Quantità 25 g
Beilstein 23, III, 903
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 99+%
Forma fisica Cristales o polvo de cristalina