Learn More
2,6-Dicloropirazina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 2, 6-Dichloropyrazine |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 53.0°C to 56.0°C |
Colore | Blanco a beige |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Spettro a infrarossi | Auténtico |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Frasco de vidrio |
Quantità | 5 g |