Learn More
2,6-Diclorotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029197
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-13-4
Fórmula molecular C7H5Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 206.08
Número MDL MFCD00053523
Clave InChI KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
PubChem CID 2734819
ChEBI CHEBI:949
SMILES NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorothiobenzamide
Punto de fusión 149°C to 153°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1910353
Nombre IUPAC 2,6-dichlorobenzene-1-carbothioamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.09
Porcentaje de pureza 97%