Learn More
2,6-Diclorotolueno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-69-4
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.03
Número MDL MFCD00000576
Clave InChI DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorotoluene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 196°C to 203°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3Cl2
Índice de refracción 1.5500 to 1.552
Cantidad 500 mL
Beilstein 05, 296
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: 24mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.