Learn More
2,6-Dimetil-γ-pirona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102290
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1004-36-0
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00006579
Clave InChI VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiran-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133°C to 137°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 291
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.