Learn More
2,6-Dimetilpiperidina, predominantemente cis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400358
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
CAS: 504-03-0 | C7H15N | 113.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-03-0
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.204
Número MDL MFCD00066304
Clave InChI SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
PubChem CID 68843
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiperidina
SMILES CC1CCCC(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylpiperidine
Nombre de nota predominantly cis
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.832
Punto de ebullición 126°C to 129°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 50 g
Número UN UN2733
Beilstein 79827
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylpiperidine, predominantly cis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Dimethylpiperidi