Learn More
Ácido 2-(6-metoxi-1-benzofuran-3-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10130602
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 69716-05-8
Fórmula molecular C11H10O4
Peso molecular (g/mol) 206.197
Número MDL MFCD02677734
Clave InChI QCXJFLREQGIACT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 2-6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid, 6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, 6-methoxy, 2-6-methoxybenzo b furan-3-yl acetic acid, maybridge3_004130, 4ddh, ms0, 6-methoxybenzofuran-3-acetic acid, 6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid
PubChem CID 736818
Nombre IUPAC 2-(6-metoxi-1-benzofuran-3-il)acético
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 97%