Learn More
Cloruro de ácido 2,6-piridinadicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3739-94-4
Fórmula molecular C7H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 204.01
Número MDL MFCD00006289
Clave InChI GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
Nombre IUPAC cloruro de piridina-2,6-dicarbonilo
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 61.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 284.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(COCl)2
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 155
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.