Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',7'-Diclorofluoresceína, pura
Código de producto. 10511451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401.195 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-54-0
Fórmula molecular C20H10Cl2O5
Peso molecular (g/mol) 401.195
Número MDL MFCD00005047
Clave InChI VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
Nombre IUPAC 2',7'-dicloro-3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Especificaciones
Absorbancia 2000 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material 2', 7'-Dichlorofluorescein
Beilstein 19, V,6, 461
Índice Merck 15, 3076
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 501 to 503nm (in 0.1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2
Pérdida por secado 5% max. (110°C)
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Densidad 0.79g/mL
Color Marrón-rojo a naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'',7''-Dichlorofluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.