Learn More
Cloruro de 2-acetoxiisobutirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384384
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40635-66-3
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.585
Número MDL MFCD00000708
Clave InChI RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
PubChem CID 123496
Nombre IUPAC acetato de (1-cloro-2-metil-1-oxopropan-2-il)
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Densidad 1.15
Punto de ebullición 55°C to 56°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 507772
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 98%