Learn More
2-Acetil-1-metilpirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-1-methylpyrrole |
Densidad | 1.04 |
Punto de ebullición | 200°C to 202°C |
Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
Olor | Pleasant |
Índice de refracción | 1.542 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 111887 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |