Learn More
2-Acetil-1-metilpirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418286
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 932-16-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-16-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00003089
Clave InChI NZFLWVDXYUGFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-1-methylpyrrole, n-methyl-2-acetylpyrrole, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1-methylpyrrol-2-yl ethanone, 1-methyl-2-acetylpyrrole, 2-acetyl-n-methylpyrrole, ethanone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl, methyl 1-methylpyrrol-2-yl ketone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-1-methyl pyrrole
PubChem CID 61240
ChEBI CHEBI:59982
Nombre IUPAC 1-(1-Metilpirrol-2-il)etanona
SMILES CN1C=CC=C1C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-1-methylpyrrole
Densidad 1.04
Punto de ebullición 200°C to 202°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.542
Cantidad 100 g
Beilstein 111887
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%