Learn More
Ácido 2-acetilfenilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308103-40-4
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD01321263
Clave InChI ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
Nombre IUPAC ácido (2-acetilfenil)borónico
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylphenylboronic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo o trozos