Learn More
2-Acetiltiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454364
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.173 g/mol
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetiltiofeno se utiliza como intermediario en la fabricación de fármacos como el yoruro de tiamonio, suprofan, la estepronina, el tenonitrozol, el namiroteno, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-15-3
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.173
Número MDL MFCD00005442
Clave InChI WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
Nombre IUPAC 1-tiofen-2-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylthiophene
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.168
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Slightly Sweetish
Índice de refracción 1.566
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 107910
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 99%