Learn More
2-Adamantanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10340834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-58-3
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00074737
Clave InChI IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
Nombre IUPAC adamantan-2-ona
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Adamantanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 282°C to 286°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 2-Adamantanone