Learn More
2-Allil-L-glicina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408627
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195316-72-4
Fórmula molecular C5H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD00002627
Clave InChI DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
Sinónimo s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
PubChem CID 44630067
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminopent-4-enoico; clorhidrato
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-L-glycine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 95%