Learn More
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6168-72-5 | C3H9NO | 75.11 g/mol
43.65€ - 172.00€
CAS | 6168-72-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H9NO |
Peso molecular (g/mol) | 75.11 |
Número MDL | MFCD00008085 |
Clave InChI | BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine |
PubChem CID | 5126 |
Nombre IUPAC | 2-aminopropan-1-ol |
SMILES | CC(N)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11322236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03608.06 |
5 g |
43.65€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11332236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03608.14 |
25 g |
172.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl DL-alaninol se ha utilizado en la síntesis de N6-α-(I-hidroxipropil) lisina, diastereómeros de DL-β-aminoalcoholes, enantiopura y muestras racémicas y enantiopuras 2de -metil-N-tosilaziridina, (±)-3-(5-dimetilcarbamoil-pent-1-enil)-N-(2-hidroxi-1-metil-etil)benzamida.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire & . Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire, agua y humedad.
6168-72-5 | |
75.11 | |
BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N | |
5126 | |
CC(N)CO |
C3H9NO | |
MFCD00008085 | |
dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine | |
2-aminopropan-1-ol |
Especificaciones
(+/-)-2-Amino-1-propanol | |
8°C | |
174°C to 176°C | |
C3H9NO | |
MFCD00008085 | |
1209234 | |
dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine | |
BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N | |
2-aminopropan-1-ol | |
5126 | |
98% |
6168-72-5 | |
0.965 | |
83°C (181°F) | |
1.4495 | |
UN2735 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Fully miscible in water. | |
CC(N)CO | |
75.11 | |
75.11 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 228-207-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes