Learn More
2-Amino-6-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824-81-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006331
Clave InChI QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
Nombre IUPAC 6-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC=CC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-picoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 208°C to 209°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 22, V,9, 210
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohols and chlorinated solvents,sparingly soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-picoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.