Learn More
2-Amino-p-cresol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
21.30€ - 170.00€
CAS 95-84-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00007699
Clave InChI ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
PubChem CID 7264
Nombre IUPAC 2-Amino-4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10861861
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
163210500
50 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10255830
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
163212500
250 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10371620
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
163210010
1 kg Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
95-84-1
123.16
ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
7264
CC1=CC=C(O)C(N)=C1
C7H9NO
MFCD00007699
2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
2-Amino-4-metilfenol
Especificaciones
2-Amino-p-cresol
95-84-1
100.0
Beige a marrón grisáceo
96% min. (GC)
H2NC6H3(CH3)OH
13,601
Solubility in water: slightly soluble
CC1=CC=C(O)C(N)=C1
123.16
123.16
Escamas o polvo cristalino
97%
96.0
134.0°C to 139.0°C
Auténtico
C7H9NO
MFCD00007699
2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-4-metilfenol
7264
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-457-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ6078000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 2-Amino-p-cresol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.