Learn More
2'-Aminoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-93-9
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00007717
Clave InChI GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
Nombre IUPAC 1-(2-aminofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Aminoacetophenone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Punto de ebullición 70°C to 71°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4COCH3
Índice de refracción 1.6130 to 1.617
Cantidad 10 g
Beilstein 14, 41
Índice Merck 14, 413
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Aminoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.