Learn More
2-Aminobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
5 ml
500 ml
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-17-5
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.13
Número MDL MFCD00007718
Clave InChI VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzotrifluoride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -33.0°C
Color Ámbar a incoloro
Densidad 1.2960g/mL
Punto de ebullición 170.0°C to 173.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CF3
Índice de refracción 1.4800 to 1.4820
Cantidad 2.5 L
Beilstein 12, II, 453
Gravedad específica 1.296
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,ethanol and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.,Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.,Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.,Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.,EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.