Learn More
(+/-)-2-Aminoheptano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/-)-2-aminoheptano se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (9 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
El (+/-)-2-aminoheptano se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (9 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+/-)-2-Aminoheptane |
Densidad | 0.768 |
pH | 11.45 |
Punto de ebullición | 142°C to 144°C |
Temperatura de inflamación | 33°C (91°F) |
Olor | Amine-like |
Índice de refracción | 1.419 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2733 |
Beilstein | 635676 |