Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-aminopirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7036196
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-aminopirimidina-5-borónico se utiliza en la preparación de inhibidores de la fosfoinositida-3-quinasas (PI3K).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y ácidos. Almacenar a 4-2 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402960-38-7
Fórmula molecular C10H16BN3O2
Peso molecular (g/mol) 221.067
Número MDL MFCD06795685
Clave InChI BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17750212
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidin-2-amina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 206°C to 208°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 96%