Learn More
2-Bencilaminopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7026443
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6935-27-9
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.242
Número MDL MFCD00006251
Clave InChI WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g
PubChem CID 23362
Nombre IUPAC N-bencilpiridina-2-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylaminopyridine
Punto de fusión 93°C to 97°C
Punto de ebullición 182°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 134309
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%