Learn More
2-Bencilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307595
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 946-33-8 | C13H16O | 188.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946-33-8
Formula molecolare C13H16O
Molecular Weight (g/mol) 188.27
Numero MDL MFCD00051455
InChI Key CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
PubChem CID 98945
IUPAC Name 2-bencilciclohexan-1-ona
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Benzylcyclohexanone
Punto di fusione 28°C to 30°C
Densità 1.03
Punti di ebollizione 103°C to 105°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 5 g
Beilstein 2046670
Peso formulazione 188.27
Percent Purity 97%