Learn More
Ácido 2-benciloxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxybenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 96°C to 99°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 7813704 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.06 |
Porcentaje de pureza | 96% |