Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluorometil)fenil]etan-1-ona, téc. Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
Intervalo de porcentaje de ensayo | Tech. |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CF3C6H4C(O)CH2Br |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.04 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one