Learn More
2-Bromo-1-(5-cloro-3-metilbenzo[b]tiofen-2-il)etan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2697864
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
CAS 175203-97-1
Fórmula molecular C11H8BrClOS
Peso molecular (g/mol) 303.60
Número MDL MFCD00173792
Clave InChI HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2779873
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-il)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.61
Porcentaje de pureza 95%