Learn More
2-Bromo-3'-cloropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056215
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 34911-51-8 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol
It used as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un importante intermedio en materia prima y en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34911-51-8
Fórmula molecular C9H8BrClO
Peso molecular (g/mol) 247.52
Número MDL MFCD03701150
Clave InChI OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 4992116
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-clorofenil)propan-1-ona
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-chloropropiophenone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.532 g/mL
Índice de refracción 1.577
Cantidad 1 g
Beilstein 2360404
Sinónimo 2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido