Learn More
2-Bromo-4'-fenilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
26.13€ - 253.26€
CAS 135-73-9
Fórmula molecular C14H11BrO
Peso molecular (g/mol) 275.145
Número MDL MFCD00000202
Clave InChI KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
PubChem CID 67282
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-fenilfenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11465717
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24298.06
5 g
26.13€
5 g
11475717
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24298.14
25 g
83.01€
25 g
11485717
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24298.22
100 g
253.26€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
135-73-9
275.145
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
67282
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
C14H11BrO
MFCD00000202
2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
2-bromo-1-(4-fenilfenil)etanona
Especificaciones
2-Bromo-4'-phenylacetophenone
123°C to 127°C
MFCD00000202
513838
2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
275.145
275.15
135-73-9
C14H11BrO
UN3261
Light sensitive
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(4-fenilfenil)etanona
67282
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-217-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes