Learn More
2-Bromo-5-cloro-3-metilbenzo(b)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024970
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175203-60-8
Fórmula molecular C9H6BrClS
Peso molecular (g/mol) 261.561
Número MDL MFCD00126363
Clave InChI RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
Nombre IUPAC 2-bromo-5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.57
Porcentaje de pureza 97%