Learn More
2-Bromo-5-hidroxipirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194069 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374063-92-0
Formula molecolare C4H3BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 174.99
Numero MDL MFCD06245330
InChI Key ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine
PubChem CID 2771618
SMILES BrC1=CNC(=O)C=N1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 115°C to 119°C
Colore Blanco a marrón
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Quantità 5 g
IUPAC Name 5-bromo-1H-pirazin-2-ona
Peso formulazione 174.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.