Learn More
2-Bromobenceno-1-sulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10213482
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
CAS 92748-09-9
Fórmula molecular C6H6BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 236.08
Número MDL MFCD00173662
Clave InChI YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzene-1-sulfonamide, 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromo-benzenesulfonamide, 2-bromobenzene sulfonamide, 2-bromo benzene sulfon amide, buttpark 89\07-69, 2-bromobenzene-1-sulphonamide, bromobenzenesulfonamide, bromobenzene sulfonamide, pubchem13521
PubChem CID 2801263
Nombre IUPAC 2-bromobencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzene-1-sulfonamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrC6H4SO2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.09
Porcentaje de pureza 97%