Learn More
2-Bromobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022344
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
2-Bromobutane is utilized in the synthesis of non-nucleosides. It is used as a solvent as well as an intermediate in organic synthesis. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium. Further, it reacts with hydrocyanic acid to prepare sodium salt to get (+-)-sec-butyl cyanide. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromobutano se utiliza en la síntesis de no nucleósidos. Se utiliza como disolvente y como intermediario en la síntesis orgánica. Es una importante materia prima utilizada para preparar el reactivo de Grignard mediante la reacción con magnesio. Además, reacciona con ácido cianhídrico para preparar sal sódica para obtener cianuro de (+-)-sec-butilo. Es una importante materia prima utilizada para preparar el reactivo de Grignard mediante la reacción con magnesio.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, magnesio, sodio, óxidos de sodio y potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-76-2
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000156
Clave InChI UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
Nombre IUPAC 2-bromobutano
SMILES CCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobutane
Punto de fusión °C to 112°C
Densidad 1.260
Punto de ebullición 91°C to 92°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3CHBrCH2CH3
Índice de refracción 1.4369
Cantidad 250 g
Número UN UN2339
Beilstein 505949
Índice Merck 14,1554
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.