Learn More
2-Bromodibenzofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491869
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
2-Bromodibenzofuran is used as a reagent in Friedel-Crafts acylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromodibenzofurano se utiliza como reactivo en reacciones de acilación de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-76-0
Fórmula molecular C12H7BrO
Peso molecular (g/mol) 247.091
Número MDL MFCD00092338
Clave InChI CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene
PubChem CID 6856
Nombre IUPAC 2-bromobenzofurano
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromodibenzofuran
Punto de fusión 108°C to 111°C
Cantidad 5 g
Beilstein 142199
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido