Learn More
2-Bromoetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-51-2
Fórmula molecular C2H5BrO
Peso molecular (g/mol) 124.96
Número MDL MFCD00002827
Clave InChI LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
Nombre IUPAC 2-bromoetanol
SMILES C(CBr)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7600g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4900 to 1.4940
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Índice Merck 15, 3846
Gravedad específica 1.76
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.