Learn More
(2-Bromoetilo)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020537
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (2-Bromoetil)benceno se utiliza en la preparación de fenelzina reaccionando con hidracina. También se utiliza como material de partida para preparar diversos derivados beta-fenetilo, principios activos y fragancias. Se aplica como pirorretardante.
Solubilidad
Miscible con éter y benceno. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-63-9
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000240
Clave InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
Nombre IUPAC 2-bromoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethyl)benzene
Punto de fusión -56°C
Densidad 1.355
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Fórmula lineal C6H5(CH2)2Br
Índice de refracción 1.556
Cantidad 100 g
Beilstein 507487
Información de solubilidad Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 98%