Learn More
Acetato de 2-bromoetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228439 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 927-68-4 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-68-4
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00000235
Clave InChI RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
PubChem CID 13564
Nombre IUPAC acetato de 2-bromoetilo
SMILES CC(=O)OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl acetate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -13.8°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5100g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 162.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2Br
Índice de refracción 1.4547
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.