Learn More
2-Bromoimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
5 g
Description
2-Bromoimidazole is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoimidazol se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
El 2-bromoimidazol se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Bromoimidazole |
Punto de fusión | 197°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.98 |
Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction